missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kallikrein 14 Human ELISA Kit

Sandwich ELISA Kit

Marke:  Invitrogen™ EHKLK14X5

1756.75 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17105499

  • 2635.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

The Human Kallikrein 14 (Hu KLK14) ELISA quantitates Hu KLK14 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu KLK14. Principle of the method The Human KLK14 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Serin-Endopeptidase mit einer dualen Trypsin-ähnlichen und Chymotrypsin-ähnlichen Substratspezifität. Kann die Proteinase-aktivierten Rezeptoren F2R, F2RL1 und F2RL3 und andere Kalikreine, einschließlich KLK1, KLK3, KLK5 und KLK11, aktivieren/deaktivieren. Kann in der Verflüssigung von Ejakulats durch direkte Spaltung der Semenogelin SEMG1 und SEMG2 und Aktivierung von KLK3 zum Einsatz kommen. Kann das Desmoglein DSG1 bei der epidermalen Desquamation spalten, ein Prozess, bei dem die obersten Corneozyten von der Hautoberfläche abgeworfen werden. Kann an mehreren Aspekten der Tumorprogression beteiligt sein, einschließlich Wachstum, Invasion und Angiogenese.
Spezifikation

Spezifikation

Q9P0G3
1,5 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Supernatant
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
43847
<12%
Chromogen, Waschpuffer, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungskonzentrat, SAV-HRP
5 x 96 Tests
Biomarkerbezogene Wege
2°bis 8 °C
Mensch
4 h 45 min
2,05 pg/mL bis 500 pg/mL
1,5 pg/mL bis 500 pg/mL
Biotin
GCPR
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes KLK14. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
KLK-L6
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
KLK-L6
1 h 20 min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote