Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamycin, 50 mg/ml in distilled water, sterile-filtered
Catalog Number 17684465
Click to view available options
Menge:
50 mL
25389-94-0
C18H38N4O15S
582.575
MFCD00070289
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
25389-94-0
C18H38N4O15S
582.575
MFCD00070289
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
It has been used in tissue culture media. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. It can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100mg/mL. Kanamycin can be used as a selection agent in several types of isolation media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Kanamycin-Monosulfat ist die Sulfatsalzform von Kanamycin A
• Es wurde von Streptomyces kanamyceticus isoliert
• Diese Verbindung hemmt die Translokation während der Proteinbiosynthese. Es bindet an die ribosomale 30S-Untereinheit, was zu einer Fehllesung der mRNA-Sequenz führt
Verwendung
• Kanamycin-Monosulfat zeigt antibakterielle Aktivität. Es ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie gegen Mykoplasma-Spezies
• Diese Verbindung ist auch an der Translation prokaryotischer Ribosomen beteiligt
• In molekularbiologischen Experimenten wird sie häufig verwendet, um Transformanten auszuwählen und zu isolieren, die das Kanamycin-Resistenzgen exprimieren, und Pflanzen, die das NPT II (APH3)-Gen enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kanamycin
Typ Kanamycin
Namenshinweis 50mg/mL in distilled water, sterile-filtered
Physikalische Form Liquid
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Insoluble in acetone,chloroform,ether,ethyl acetate,and alcohol.
Menge 50 mL