Learn More
Melford Kanamycin A
Beschreibung
Kanamycin A ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das in den Lebenswissenschaften weit verbreitet ist.
Im Bereich der Biowissenschaften wird Kanamycin A vorwiegend als Selektionsmittel in mikrobiologischen und molekularbiologischen Anwendungen eingesetzt. Es wird häufig Kulturmedien zugesetzt, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen, die das Kanamycin-Resistenzgen nicht besitzen. Diese selektive Eigenschaft ermöglicht die Isolierung und Identifizierung von Zellen oder Organismen, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie das Resistenzgen exprimieren.
Forscher und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen wie Molekularbiologie, Gentechnik und Biotechnologie verwenden Kanamycin A in Experimenten mit rekombinanter DNA-Technologie.
Es wird häufig als selektierbarer Marker in Plasmiden und anderen Vektoren eingesetzt, um sicherzustellen, dass nur Zellen, die das gewünschte genetische Material tragen, überleben und sich vermehren.
Darüber hinaus wird Kanamycin A in Laboruntersuchungen eingesetzt, um bakterielle Resistenzmechanismen zu erforschen und die Wirksamkeit antimikrobieller Verbindungen zu bewerten. Durch sein breites Wirkungsspektrum und seine geringe Toxizität ist es ein wertvolles Werkzeug für Forscher, die sich mit bakterieller Genetik, Proteinexpression und Antibiotikaresistenz befassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kanamycin A |
| CAS | 25389-94-0 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C18H36N4O11-H2SO4 |