Learn More
Kanamycin A Deuteriert (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kanamycin A Deuterated |
| CAS | 1174286-24-8 |
| Summenformel | C18H36N4O11 for undeuterated |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(16)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(14)]-2-deoxy-D-streptamine Deuterated, Cantrex Deuterated, Cristalomicina Deuterated, Enterokanacin Deuterated, Kamycin Deuterated, Kanabristol Deuterated, Kanamytrex Deuterated, Kanaqua Deuterated, Kanasig Deuterated, Kanatrol Deuterated, Kanescin Deuterated, Otokalixin Deuterated, Resistomycin Deuterated |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O2)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 484.5 |