Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamycin-Sulfat
Catalog Number p-4839206
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
25389-94-0
C18H38N4O15S
582.575
MFCD00070253
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
25389-94-0
C18H38N4O15S
582.575
MFCD00070253
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Kanamycin-Sulfat, CAS-Nr. 25389-94-0, ist ein Salz des Aminoglykosid-Sulfats mit antibakterieller Aktivität.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Kanamycin-Sulfat ist die Sulfat-Salzform von Kanamycin A
  • Es wurde von Streptomyces kanamyceticus isoliert
  • Diese Verbindung hemmt die Translokation während der Proteinbiosynthese.Es bindet an die ribosomale 30S-Untereinheit, was zu einer Fehllesung der mRNA-Sequenz führt
Verwendung
  • Kanamycin-Sulfat zeigt antibakterielle Aktivität.Es ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie gegen Mycoplasma-Arten
  • Diese Verbindung ist außerdem an der Translation von prokaryotischen Ribosomen beteiligt
  • In molekularbiologischen Experimenten wird es häufig verwendet, um Transformanten auszuwählen und zu isolieren, die das Kanamycin-Resistenzgen exprimieren, und Pflanzen, die das NPT II (APH3)-Gen integriert haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kanamycin sulfate
Typ Kanamycin Sulfate
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 582.59
Menge 10 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin Sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.