Learn More
Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamycetikus, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400056 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11400056 1 g
11490276 5 g
11491175 25 g
11480396 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11400056 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219985301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamycetikus USP Qualität, weißes Pulver
  • Es handelt sich um ein Breitband-Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces kanamyceticus gewonnen wird.
  • Es wird als Zusatzstoff in Kulturmedien für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Esculin-Azid-Agar und für die Auswahl transformierter Pflanzenzellen verwendet, die die Neomycin-Phosphotransferase auf einem Kanamycin-Medium enthalten.
  • Kanamycin-Sulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen verwendet werden, die mit dem Resistenzgen Kanamycin B transformiert wurden.
  • Kanamycinsulfat ist ein antimikrobielles Mittel, das gegen gramnegative und grampositive Bakterien sowie Mykoplasmen wirksam ist.
  • Es bindet an die 70S ribosomale Untereinheit, hemmt die Translokation und führt zu Fehlcodierungen.
  • Es besteht Kreuzresistenz zwischen Kanamycin und Neomycin, Framycetin und Paromomycin, und es wurde über partielle Kreuzresistenz zwischen Kanamycin und Streptomycin berichtet. Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nucleotidyltransferase) verändern das Antibiotikum und verhindern so dessen Wechselwirkung mit Ribosomen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25389-94-0
Summenformel C18H38N4O15S
Molekulargewicht (g/mol) 582.58
MDL-Nummer MFCD00070253
InChI-Schlüssel OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Synonym Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
PubChem CID 134129479
Specifications
Physikalische Form Pulver
pH 6.5 to 8.5 (1% solution)
Schmelzpunkt >250°C
Verlust bei Trocknung <4%
Wirksamkeit >750 µg/mg
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 10-50mg/mL of Water
Güte USP
compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.