Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat (100X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11588876
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 100 mL
Packungsgröße:
20 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11588876 20 x 100 mL 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11588876 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15160070
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 x 100mL
Kanamycin-Sulfat (100X)
Kanamycin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticusextrahiert wurde. Kanamycin wirkt, indem es an der 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms haftet, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt. Gibco™ Kanamycin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet. Dieses Produkt wird als eine 10 mg/ml-Stammlösung geliefert. Die empfohlene Konzentration für die Zellkultur ist 100 μg/ml. Wir bieten eine Vielzahl an Antibiotika und Antimykotika für Zellkultur-Anwendungen.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Kanamycin-Sulfat wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Kanamycin-Sulfat Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15160-054). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, cGMP, FDA
Inhalt und Lagerung –5 bis – 20 °C
Beschreibung Kanamycin-Sulfat, 20 ml, 100 mg/ml, 100X-Konzentration, –5 bis –20 °C Lagertemperatur, Antibiotikum (Selektiv), Kanamycin-Agens, Antibiotikum (Selektiv)-Reagenztyp, 12 Monate Haltbarkeit, ISO 13485/cGMP/FDA-zertifiziert, Trockeneis/gefrore
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transformation, Bakterienselektion
Menge 20 x 100 mL
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.