missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes KANK3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1583
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
KANK3 Synthetisches Peptid, PEP-1583, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem KANK3 überein. PEP-1583 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34540 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
256949 | |
gereinigt | |
Humanes KANK3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q6NY19 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
KANK3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |