Learn More
Kappa Light Chain Ab-2 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Kappa Light Chain Ab-2, Rabbit Polyclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
136.68 € - 665.00 €
Spezifikation
Antigen Kappa Light Chain Ab-2
Klon Polyclonal
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12623227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
RB-333-A1
Concentrated 500 μL
284.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12324173
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
RB-333-A
Concentrated 1 mL
665.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12613227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
RB-333-A0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12653227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
RB-333-R7
Ready-to-Use 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12663227
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
RB-333-RQ
Ready-to-Use 12 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Antibody to the κ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey and Rat. Does not react with dog. Others not known.
Immunogen: Kappa light chains purified from human Bence Jones proteins
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Kappa Light Chain Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
kappa light chains purified from human Bence Jones proteins
Polyclonal
Polyclonal
Rabbit
Hematopoietic