Learn More
Kappa Light Chain Monoclonal Antibody (TB28-2), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 63-9970-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331544
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Kappa Light Chain
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01602, P01834, P0DOX7
IGK, IGKC, IGKV1-5
Affinity chromatography
RUO
28299, 3514, 50802
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
TB28-2
Super Bright 600
IGKC
D4Mit8; HCAK1; IgK; Igk@; IGKCD; Immunoglobulin K; Kappa LC; Km
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ