Learn More
Poeppelmann™ Schraubstopfen/GPN720/1769 (VE=100 St.)
Verfügt über dicke Wände für Arbeiten mit höheren Lasten. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 720 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 72017690000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10778385
  • 72.88 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eintauchbar
  • Mit hexagonaler Buchse
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen