Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Dichtungsstopfen aus Polyamid, GPN 735 Serie
Artikelnummer. 10420825
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10420825 18 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10420825 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 73512150000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindert das Eindringen oder Auslaufen von Flüssigkeiten mit einer umlaufenden Dichtungslippe (keine Formtrenneinrichtung). Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 735 Dichtungsschrauben werden aus gelbem, hochwertigem, schlagfestem Polyamid hergestellt.
  • Installation entweder mit Schraubendreher oder Schraubenschlüssel
  • Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigung, Prüfung, Lackierung oder Transport
  • Zum Verschließen von Innengewinden nach DIN EN 3852-1 und DIN ISO 6149-1
Spezifikation
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Innengewinden gemäß DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1
Länge (metrisch) 18 mm
Menge 100/Packung
Material Polyamid
Typ Dichtstopfen