Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Product Code. 10155694
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchm. x 22 mm H
36,6 Durchm. x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchm. x 17 mm H
39,7 Durchm. x 19 mm H
42,8 Durchm. x 19 mm H
7,5 Durchm. x 10 mm H
8,3 Durchm. x 10,0 mm H
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Unit Size:
100 Stück
17 product options available for selection
| Product Code. | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10155694 | 31,7 Durchm. x 22 mm H | 33,3 Durchmesser x 22 mm H | 41 mm | 100 Stück |
| 10686635 | 17 mm | 11,3 mm | 10 mm | - |
| 10328624 | 18 mm | 12,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10093514 | 19 mm | 13,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10618175 | 19 mm | 14 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10257024 | 21 mm | 15 mm | 13 mm | - |
| 10628175 | 22 mm | 17,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10451405 | 24 mm | 17,5 mm | 15 mm | 100 Stück |
| 10587754 | 22 mm | 16,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10105504 | 29 mm | 22 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10537794 | 37 mm | 29,8 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10043384 | 39,7 Durchm. x 17 mm H | 31,4 Durchmesser x 31 mm H | 38 mm | 100 Stück |
| 10470255 | 36,6 Durchm. x 23 mm H | 38,2 Durchmesser x 23 mm H | 48 mm | 100 Stück |
| 10738405 | 39,7 Durchm. x 19 mm H | 41,4 Durchmesser x 19 mm H | 49 mm | - |
| 10388564 | 7,5 Durchm. x 10 mm H | 9,2 Durchmesser x 10 mm H | 14 mm | 100 Stück |
| 10758575 | 42,8 Durchm. x 19 mm H | 44,4 Durchmesser x 19 mm H | 51 mm | 100 Stück |
| 10155584 | 8,3 Durchm. x 10,0 mm H | 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH | 15 mm | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Product Code.
10155694
Supplier
Poeppelmann™
Supplier No.
61000280000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
Description
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Specifications
Specifications
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33,3 Durchmesser x 22 mm H |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen |
| Höhe (metrisch) | 41 mm |
| Länge (metrisch) | 35,5 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 31,7 Durchm. x 22 mm H |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Verschlussstopfen |