Learn More
Tocris Bioscience™ Kartogenin
Artikelnummer. 18085732
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085732 10 mg 10 Milligramm
18084212 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085732 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4513/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potently induces chondrogenesis in MSCs
Kartogenin potently induces differentiation of human mesenchymal stem cells into chondrocytes (EC50 = 100 nM). Reduces disease severity in a mouse model of osteoarthritis; displays protective effects against osteoarthritic stimuli in mature chondrocytes in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4727-31-5
Summenformel C20H15NO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kartogenin
Menge 10 mg
Formelmasse 317.34
Reinheit >98%
Molekulargewicht 317.344