Learn More
KATNA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557571
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15795461
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RVHRSSAQNV HNDRGKAVRC REKKEQNKGR EEKNKSPAAV TEPETNKFDS TGYDKDLVEA LERDIISQNP NVRWDD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.
KATNA1 Polyclonal antibody specifically detects KATNA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KATNA1
Polyclonal
Unconjugated
KATNA1
HAMAP-Rule:MF_03023}; hypothetical protein LOC553631; katanin catalytic subunit A1; katanin p60 (ATPase containing) subunit A 1; katanin p60 (ATPase-containing) subunit A 1; katanin p60 (ATPase-containing) subunit A1; katanin p60 ATPase-containing subunit A1; katanin p60 ATPase-containing subunit A1 {ECO:0000255; Katanin p60 ATPase-containing subunit A1-like protein; katanin p60 subunit A 1; katanin p60 subunit A1; katanin p60 subunit A1 {ECO:0000255; KATNA1; lipotransin; microtubule severing protein; p60 katanin; p60 katanin {ECO:0000255; si:dkey-15j16.1; zgc:110580
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11104
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75449
KATNA1
Recombinant protein corresponding to Human KATNA1