missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC1/SLC12A4 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18221104 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18221104 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18221104 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP158293

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KCC1/SLC12A4 Polyclonal specifically detects KCC1/SLC12A4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KCC1/SLC12A4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9UP95
Gen-Alias Electroneutral potassium-chloride cotransporter 1, Erythroid K-Cl cotransporter 1, FLJ17069, FLJ40489, hKCC1, KCC1erythroid K:Cl cotransporter, K-Cl cotransporter, potassium/chloride cotransporter 1, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 4, solute carrier family 12 member 4
Gensymbole SLC12A4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to SLC12A4(solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 4) The peptide sequence was selected from the N terminal of SLC12A4. Peptide sequence MPHFTVVPVDGPRRGDYDNLEGLSWVDYGERAELDDSDGHGNHRESSPFL The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6560
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rat: 100%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.