missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNMB3 Antibody (S40B-18), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18473574 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18473574 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18473574 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP212916AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KCNMB3 Monoclonal antibody specifically detects KCNMB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KCNMB3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S40B-18
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BK channel subunit beta-3, BKbeta3, HBETA3, KCNMB2, KCNMBL, potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M beta member3, slo-beta-3, subfamily M subunit beta-3, voltage and Ca2+ activated potassium channel Maxi K beta 3subunit
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 1-49 (unique N-terminus) of mouse BKBeta3a
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27094
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.