missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCTD14 Antibody (OTI2E9), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18198514 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18198514 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18198514 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272171H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KCTD14 Monoclonal specifically detects KCTD14 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KCTD14
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2E9
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias BTB/POZ domain-containing protein KCTD14, MGC2376, potassium channel tetramerisation domain containing 14
Gensymbole KCTD14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human KCTD14 (NP_076419) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65987.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.