Learn More
KCTD16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562146
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15779941
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PQETVICGPV TRQTNIQTLD RPIKKGPVQL IQQSEMRRKS DLLRTLTSGS RESNMSSKKK AVKEKLS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 27%.
KCTD16 Polyclonal antibody specifically detects KCTD16 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KCTD16
Polyclonal
Unconjugated
KCTD16
4930434H12Rik; BTB/POZ domain-containing protein KCTD16; Gm1267; KCTD16; KIAA1317; potassium channel tetramerisation domain containing 16; potassium channel tetramerization domain containing 16; potassium channel tetramerization domain-containing protein 16
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57528
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.08 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q68DU8
KCTD16
Recombinant protein corresponding to Human KCTD16