Learn More
KD Scientific Infusionsspritzenpumpe für Entnahme
Artikelnummer. 10556510
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 μl bis 140 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10556510 10 μl bis 140 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10556510 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 789232
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Modell KDS 230 P
Spannung 220 V Wechselstrom
Flussrate 0.001 μl/hr bis 8824 ml/hr.
Kapazität (metrisch) 10 μl bis 140 ml
Zertifizierung/Konformität CE
Regler Mikroprozessor
Lineare Kraft (metrisch) 18 kg
Reproduzierbarkeit ±0.1%
Typ Infusionsspritzenpumpe für Entnahme
Gewicht (metrisch) 4 kg
Elektrische Anforderungen 220 V AC 50/60 Hz
Anwendungen Für Anwendungen, die mehrere Spritzen erfordern
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Flussratengenauigkeit ± < 1 %
Anzahl Kanäle 10
Frequenz 50/60 Hz