Learn More
KD Scientific Legacy KDS 270 Dauerbetriebpumpe
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 220 V |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 9.5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 4 kg |
| Elektrische Anforderungen | 220 V AC 50/60 Hz |
| Anwendungen | Electrospinning, microfluids, electrospray, mass spec, continuous flow, organic synthesis, drug infusion, Maldi-TOF, emulsifier |
| Displaytyp | Backlit LCD |
| Flussratengenauigkeit | ± < 1 % |