missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDM2B Antibody (3B7D11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18294530 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18294530 0.1 mg 0.10 Milligramm
18692307 0.025 mg 0.03 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18294530 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252466

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KDM2B Monoclonal specifically detects KDM2B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KDM2B
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 3B7D11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, CXXC2F-box protein FBL10, CXXC-type zinc finger protein 2, Fbl10, F-box and leucine-rich repeat protein 10JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, FBXL10, JHDM1BF-box/LRR-repeat protein 10, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1B, jumonji C domain-containing histone demethylase 1B, Jumonji domain-containing EMSY-interactor methyltransferase motif protein, lysine (K)-specific demethylase 2B, lysine-specific demethylase 2B, PCCX2EC 1.14.11.27, protein containing CXXC domain 2, Protein JEMMA, Protein-containing CXXC domain 2
Gensymbole KDM2B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human FBXL10 (AA: 457-555) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 152.6 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84678
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.