Learn More
Invitrogen™ Human KDR (VEGFR2), His Tag Recombinant Protein
Human KDR (VEGFR2), His Tag Recombinant Protein
614.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002244
Gen-Alias KDR (VEGFR2), VEGFR
Spezies Human
Proteinmarkierung His Tag
Expressionssystem Baculovirus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11523497
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3660
10μg
614.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10707763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR5992A
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15428463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR5992C
100 μg
1818.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KDR (VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002244
Human
Baculovirus
KDR (VEGFR2), VEGFR
His Tag