Learn More
Duran™ Keck Conical Ground Clamps
Aus temperaturbeständigem Polyacetal (POM). DURAN™ Keck Kegelschliffklemmen sind nach Größe farbcodiert.
Marke: Duran™ 286336203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- KECK™ Klemmen für konische Gelenke sind in den Größen NS 10 bis NS 45 lieferbar
- Bestehend aus temperaturbeständigem Polyacetal (POM) Gute Federeigenschaften
- Farbkodiert nach Größe
- Kein Risiko, das Glas zu verkratzen
- Korrodiert und verzieht sich nicht