Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
KECK™ Kegelschliffllammern für eine sichere Schliffverbindung.
Marke: DWK Life Sciences 286336906
Weitere Details : Netto-Gewicht : 182.36000kg
Beschreibung
KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) sind einfach, sicher und schnell aufzusetzen und zeichnen sich durch ihre Formstabilität und guten Federeigenschaften aus. Die Glasoberfläche wird beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen nicht verletzt. Das erhöht die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die Größen leicht voneinander zu unterschieden.- Hervorragende Formstabilität sowie gute Federeigenschaften
- Keine Verletzung der Glasoberfläche beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
- Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen
- Farbkodierung je Größe
Spezifikation
100 | |
Sicherung von Kegelschliffverbindungen | |
NS 45 |
POM | |
Sicherung von Kegelschliffverbindungen | |
braun |