Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Schlauchklemme, PBT, KT
Artikelnummer. 15834688 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Passend für Schläuche mit 10 mm AD
Passend für Schläuche mit 14 mm AD
Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD
Passend für Schläuche mit 6 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15834688 Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD 100 Stück
15911581 Passend für Schläuche mit 10 mm AD 100 Stück
15844688 Passend für Schläuche mit 6 mm AD 100 Stück
10161731 Passend für Schläuche mit 14 mm AD 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15834688 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 286338101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum stufenlosen Regulieren von Durchflussmengen.
Mit nur einem Finger lassen sich Durchflussmengen in Schläuchen mit KECK™ Schlauchklemmen stufenlos regulieren. Die Klemmen sind für die verschiedenen Schlauchdurchmesser farblich entsprechend unterschiedlich ausgeführt.
  • Stufenlose Regulation von Durchflussmengen
  • Handhabung mit einer Hand möglich
  • Farbkodierung der Klemmen entsprechend der verschiedenen Schlauchdurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Material PBT
Zur Verwendung mit (Geräte) Stufenlose Regelung der Durchflussraten
Zur Verwendung mit (Anwendung) stufenlose Regelung der Durchflussraten
Größe Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD
Farbe Rot