Learn More
Kerosin, J.T. Baker™
Catalog Number 10710042
Click to view available options
5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS 64742-47-8
Siedebereich 194°C to 250°C
Flammpunkt 70°C
Verpackung ECOT
Menge 5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alkane, C11-14-Iso-, <2% aromatics
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß entsprechendenGesetzen und Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgu zuführen.