Learn More
α-Ketoglutartsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229022
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
22202-68-2
C5H5NaO5
168.08
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydrogen-2-Oxoglutarat, Pentandisäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Pentandisäure, 2-Oxo-, Natriumsalz 1:?, 2-Ketoglutarsäure, Mononatriumsalz, 2-Oxoglutarsäure, Natriumsalz, Glutarsäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Alpha-Ketoglutarsäure, Natriumsalz, 2-Oxoglutarsäure, 1-Natriumsalz, Natrium 4-Carboxy-4-Oxobutanat
23672314
Natrium;5-Hydroxy-4,5-Dioxopentanoat
C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
22202-68-2
C5H5NaO5
168.08
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydrogen-2-Oxoglutarat, Pentandisäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Pentandisäure, 2-Oxo-, Natriumsalz 1:?, 2-Ketoglutarsäure, Mononatriumsalz, 2-Oxoglutarsäure, Natriumsalz, Glutarsäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Alpha-Ketoglutarsäure, Natriumsalz, 2-Oxoglutarsäure, 1-Natriumsalz, Natrium 4-Carboxy-4-Oxobutanat
23672314
Natrium;5-Hydroxy-4,5-Dioxopentanoat
C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Ketoglutarsäure, Natriumsalz
Farbe Weiß
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
pH 3.6 bis 4.0 (0.5 % wässrige Lsg.)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Formelmasse 168.08
Reinheit (%) ≥ 97.5 %
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1.0 %
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.