Learn More
Alfa Aesar™ Ketolid-Resistenz-Peptid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66633.M¬
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468069
  • 55.65 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
12-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
698.87
1mg
Met-Arg-Phe-Phe-Val
-30° to -10°C
Ketolide Resistance Peptide
HPLC
Fest
RUO
M-R-F-F-V
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke