missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ketolid-Resistenz-Peptid

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.

55.65 € - 212.00 €

Spezifikation

Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung M-R-F-F-V
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 698.87
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
J66633.M^
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15458069
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
J66633.#0
5 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spezifikation

Spezifikation

HPLC
-30°C to -10°C
698.87
RUO - research use only
M-R-F-F-V
Fest
Ketolide Resistance Peptide
Met-Arg-Phe-Phe-Val
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Nur für Forschungszwecke