Learn More
Khasianine, TRC
Artikelnummer. 30396543
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396543 25 mg
30391280 5 mg
30396190 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK52000025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32449-98-2
Summenformel C24 H26 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 426.525
Synonym (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-yl 4-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Khasianine, NSC 376459, β2-Solamargine
IUPAC-Name [4-[2-[4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl]propan-2-yl]phenyl] hydrogen sulfate
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(OS(=O)(=O)O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Khasianine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H26O5S/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(16-12-20)29-30(26,27)28/h5-16,25H,1-4H3,(H,26,27,28)
Formelmasse 426.15