Learn More
Ki-67 Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67 Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results. Rabbit Polyclonal Antibody.
120.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Antigen | Ki-67 Ab-4 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12662967
|
Epredia
RB-1510-P |
Concentrated | 1 mL |
560.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12682967
|
Epredia
RB-1510-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12692967
|
Epredia
RB-1510-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12672967
|
Epredia
RB-1510-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12602977
|
Epredia
RB-1510-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12622977
|
Epredia
RB-1510-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12642977
|
Epredia
RB-1510-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Ki67 is a nuclear protein, which is expressed in the proliferating cells. Ki67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiscent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Middle of Ki-67 protein
Immunogen: A synthetic peptide from the human Ki-67 protein
Positive Control: Tonsil or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Ki-67 Ab-4 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
A synthetic peptide from the human Ki67 protein |