Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | Ki-67 (Proliferating Cell Marker) |
---|---|
Klon | MKI67/2462 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900488
|
EnquireBio
4288-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990478
|
EnquireBio
4288-MSM2-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
345kDa and 395kDa |
MKI67/2462 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4288 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
Any actively proliferating cells. Skin, Tonsil or Lymph Node |