missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki67/MKI67 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18118691 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18118691 0.025 mg 25 Mikrogramm
18766663 - 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18118691 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP219012SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 8 publications

Ki67/MKI67 Polyclonal specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ki67/MKI67
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay, KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.2 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/mL, Knockout Validated, Knockdown Validated
Zusammensetzung 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, Ki67 flow cytometry, Ki-67 flow cytometry, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Gensymbole MKI67
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this Ki67/MKI67 Antibody was made using amino acids 1200-1250 from Human KI67/MKI67.
Molekulargewicht des Antigens 359 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4288
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen for this antibody is 100% homologous in human, new world monkey, white-cheeked gibbon, rabbit, sheep, chimpanzee, and orangutan, 85% in cow, guinea pig, and rhesus monkey, 80% in mole rat, 75% in panda, horse, mouse, and rat, and 70% homologouus in dog, and Chinese hamster.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.