Learn More
KIAA0100 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15717961
  • 497.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EHPVDDIDKM KERAAMNNSF IYIKIPQVPL CVSYKGEKNS VDWGDLNLVL PCLEYHNNTW TWLDFAMAVK RDSRKALVAQ VIKEKLRLKS ATGSEVRGKL ETKSDLN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
KIAA0100 Polyclonal antibody specifically detects KIAA0100 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA0100
Polyclonal
Unconjugated
KIAA0100
Antigen MLAA-22; BCOX; BCOX1; breast cancer overexpressed gene 1; breast cancer-overexpressed gene 1 protein; cancer/testis antigen 101; CT101; FMP27; K0100; KIAA0100; protein KIAA0100; U937-associated antigen
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9703
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q14667
KIAA0100
Recombinant protein corresponding to Human KIAA0100