Learn More
KIAA0701 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558875
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15706751
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SVNAGANLQN YGETSPDAIS TNSEGAQENH DDLMSVVVFK ITGVNGEIDI RGEDTEICLQ VNQVTPDQLG NISLRHYLCN RPVGSDQKAV IHS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 78%.
KIAA0701 Polyclonal antibody specifically detects KIAA0701 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA0701
Polyclonal
Unconjugated
Uhrf1bp1l
2010319N22Rik; 4930506D01Rik; AA589495; C80672; E030041M21Rik; Kiaa0701; mKIAA0701; SHIP164; syntaxin 6Habc-interacting protein of 164 kDa; Syntaxin-6 Habc-interacting protein of 164 kDa; UHRF1 (ICBP90) binding protein 1-like; UHRF1 binding protein 1 like; UHRF1 binding protein 1-like; UHRF1-binding protein 1-like; UHRF1BP1L
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23074
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A0JNW5
Uhrf1bp1l
Recombinant protein corresponding to Human KIAA0701