Learn More
KIAA1033 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 51101-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886385
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a component of the WASH complex, which functions in the intracellular transport of endosomes. Mutations in this gene have been detected in individuals with autosomal recessive cognitive disability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1033
Polyclonal
Unconjugated
WASHC4
KIAA1033, SWIP, WASH complex subunit 7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23325
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q2M389
WASHC4
Peptide
150 μL