Learn More
KIAA1033 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561064
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15748881
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KVLNKVITVY AALCCEIKKL KYEAETKFYN GLLFYGEGAT DASMVEGDCQ IQMGRFISFL QELSCFVTRC YEVVMNVVHQ LAALYISNKI APKII Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 91%.
KIAA1033 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1033 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1033
Polyclonal
Unconjugated
WASHC4
A230046K03Rik; AA589518; Kiaa1033; mKIAA1033; MRT43; RIKEN cDNA A230046K03 gene; strumpellin and WASH-interacting protein; SWIP; WASH complex subunit 4; WASH complex subunit 7; WASH complex subunit SWIP; WASHC4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23325
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q2M389
WASHC4
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1033