Learn More
KIAA1191 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561666
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15789471
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SGSGDKDRNL SDKWSLFGPR SLQKYDSGSF ATQAYRGAQK PSPLELIRAQ ANRMAEDPAA LKPPKMDIPV MEGKKQPPRA HNLKPRDLNV LTPTGF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 75%.
KIAA1191 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1191 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1191
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1191
4833439L19Rik; 4930558H15Rik; brain-derived rescue factor p60MONOX; C81457; flavin monooxygenase motif-containing protein of 33 kDa; flavine monooxygenase motif-containing protein of 33 kDa; KIAA1191; P33monox; p60MONOX; Putative monooxygenase p33MONOX; RIKEN cDNA 4833439L19 gene
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57179
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96A73
KIAA1191
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1191