Learn More
KIAA1328 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559365
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15767221
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QEELHMKECP HLKPTPSQCC GHRLAADRVH DSHPTNMTPQ HPKTHPESCS YCRLSWASLV HGGGALQPIE TLKKQISEDR KQQLMLQKME LE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 63%.
KIAA1328 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1328 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1328
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1328
4921538P22; AI461742; AW554918; expressed sequence AW554918; hinderin; KIAA1328; mKIAA1328; Protein hinderin; uncharacterized protein KIAA1328; uncharacterized protein KIAA1328; protein hinderin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57536
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86T90
KIAA1328
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1328