Learn More
KIAA1551 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553091
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15711041
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LTKLESSPRK LHKDKRQENK HKTFLPVKGN TEKSNMLEFK LCPDILLKNT NSVEERKDVK PHPRKEQAPL QVSGIKSTKE DWLKFVATKK RTQKDSQERD NVNSRLSKRS FSADGFEMLQ NPVKDSKEMF QTY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 57%, Rat - 59%.
KIAA1551 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1551 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1551
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1551
C12orf35; KIAA1551; RESF1; Retroelement silencing factor 1; uncharacterized protein C12orf35; uncharacterized protein KIAA1551; UTA2-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55196
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HCM1
KIAA1551
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1551