Learn More
KIAA1586 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15775521
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NKTTRQASLR KKIREHDVSK AHGKIQDLLK ESTNDSICNL VHKQNNKNID ATVKVFNTVY SLVKHNRPLS DIEGARELQE KNGEVNCLNT RYSATRI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 24%, Rat - 24%.
E3 SUMO-protein ligase; facilitates UBE2I/UBC9-mediated SUMO2 modification of target proteins (PubMed:26524493).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1586
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1586
E3 SUMO-protein ligase KIAA1586; E3 SUMO-protein transferase KIAA1586; KIAA1586
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57691
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HCI6
KIAA1586
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1586