Learn More
KIAA1755 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562307
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15750102
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LDPFLADLHQ ASSLLQASIE EFEKADPPGG MQEATRCLSK SKELMEAVLR DPGLLGLQRE GGATLARLQH DASRLDFSPD V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 79%.
KIAA1755 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1755 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1755
Polyclonal
Unconjugated
KIAA1755
KIAA1755; RP5-1054A22.3; uncharacterized protein KIAA1755
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
85449
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JYT7
KIAA1755
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1755