Learn More
FANCI Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15766881
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: YGKGVLSGEE CKKQLINTLC SGRWDQQYVI QLTSMFKDVP LTAEEVEFVV EKALSMFSKM NLQEIPPLVY QLLVLSSKGS RKSVLEGIIA FFSALDKQHN EEQSGDELLD VVTVPSGE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 73%.
FANCI Polyclonal antibody specifically detects FANCI in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
FANCI
Polyclonal
Unconjugated
FANCI
FANCI; Fanconi anemia complementation group I; Fanconi anemia group I protein; Fanconi anemia group I protein homolog; Fanconi anemia, complementation group I; KIAA1794; Protein FACI
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55215
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ChIP Assay, Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NVI1
FANCI
Recombinant protein corresponding to Human KIAA1794