Learn More
KIAA2026 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551684
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15739640
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: APGGTTIHTA SAPSNVTSLV GSQFSEPCIQ QKIVINTSTP LAPGTQIMIN GTRFIVPPQG LGAGSHVLLI STNPKYGAPL VLNSGQGIQS TPIDNSAQKI TLASNNSLSG QPLQHPLRSP TK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 75%, Rat - 75%.
KIAA2026 Polyclonal antibody specifically detects KIAA2026 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KIAA2026
Polyclonal
Unconjugated
KIAA2026
KIAA2026; uncharacterized protein KIAA2026
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
158358
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.10 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5HYC2
KIAA2026
Recombinant protein corresponding to Human KIAA2026