Learn More
Descrizione
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Specifica
Specifica
| Connection Type | D-sub Connector, 9-pin |
| Capacity | 1200 g |
| Display Type | Touchscreen |
| Readability | 10 mg |
| Includes | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Leveling | Motorized |
| Model | Quintix Pro Balance |
| Stabilization Time | ≤ 0.9 s |
| Type | Balance |
| Electrical Requirements | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?