Learn More
KIF21B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555563
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15763481
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TMKGSTSHDD FKFKSEPKLS AQMKAVSAEC LGPPLDISTK NITKSLASLV EIKEDGVGFS VRDPYYRDRV SRTVSLP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
KIF21B Polyclonal antibody specifically detects KIF21B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KIF21B
Polyclonal
Unconjugated
KIF21B
2610511N21Rik; DKFZP434J212; KIAA0449; KIF21B; Kif6; kinesin family member 21B; kinesin-like protein KIF21B; Kinesin-like protein KIF6; LOW QUALITY PROTEIN: kinesin-like protein KIF21B; mKIAA0449; N-5 kinesin; zmp:0000000534
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23046
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75037
KIF21B
Recombinant protein corresponding to Human KIF21B