missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF26A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA561365

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15749181

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: PVGMSGQVAG SPMLPGATCP RLAAGSRCPE RGLLTTTVTL QRPVELNGED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 60%.

KIF26A Polyclonal antibody specifically detects KIF26A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

KIF26A
Polyclonal
Unconjugated
KIF26A
Kiaa1236; Kif26a; KIF26A variant protein; kinesin family member 26A; kinesin-like protein KIF26A; mKIAA1236; N-11 kinesin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26153
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9ULI4
KIF26A
Recombinant protein corresponding to Human KIF26A
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only