Learn More
KIF26B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17422-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887314
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KIF26B is a member of kinesin-11 family and plays important role in embryogenesis. It is a downstream target of Sall1 and is essential for kidney development. KIF26B is also involved in tumorigenesis.
Spezifikation
Spezifikation
KIF26B
Polyclonal
Unconjugated
KIF26B
KIF26B, kinesin family member 26B, Kinesin like protein KIF26B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
269152, 305012, 55083
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2KJY2, Q7TNC6
Kif26b
KIF26B Fusion Protein Ag11446
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human