Learn More
KIF7 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18475016 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18475016 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18475016 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP146838AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
KIF7 Polyclonal antibody specifically detects KIF7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen KIF7
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EQYK340, kinesin family member 7, kinesin-like protein KIF7, MGC120653, MGC138476, MGC138478, UNQ340
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1225 and 1275 of human kinesin family member 7 using the numbering given in entry NP_940927.2 (GeneID 374654).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 374654
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG